Learn More
Fisherbrand™ Gradilla para pipetas acrílica
Código de producto. 11703926 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tamaño de la unidad
11703926 1 PCS
1 options
Código de producto. 11703926
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Mantenga las pipetas o latas de 0,1 a 50 ml al alcance de la mano y evite daños y desorden. El soporte para pipetas mantiene las pipetas de plástico y de vidrio organizadas y visibles desde cualquier ángulo.
  • Cuatro compartimentos con estantes en ángulo.
  • El acrílico resistente proporciona una visión nítida desde cualquier ángulo.
  • Dimensiones: 291 x 88 x 401 mm
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Posiciones 1
Forma Vertical
Apilables N.º
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 291 mm
Longitud (imperial) 11,5 in
Tipo de producto Gradilla para pipetas
Estantes 4 niveles
Altura (métrico) 401 mm
Anchura (métrico) 88 mm