Learn More
Heathrow Scientific™ Dispensador de placas de Petri acrílico
Código de producto. 11384145 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Placas de Petri (100 mm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
11384145 Placas de Petri (100 mm) cada uno
1 options
Código de producto. 11384145 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor HS23452
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.80€
    66.83€ / paquete de 1
    Ahorro 6.97€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye dos particiones separadas para albergar hasta 30 placas de Petri. El dispensador de placas de Petri de acrílico se puede montar en una pared o colocar de forma segura sobre una mesa para facilitar el acceso.
  • Fabricado con acrílico resistente
  • Admite platos de hasta 30 x 100 mm en dos particiones de fácil acceso
  • De sobremesa o montaje en pared (tornillos incluidos)
  • Medidas 222 x 107 x 236 mm
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Transparente
Admite Placas de Petri (100 mm)
Material Acrílico
Posiciones 1
Forma Rectangulares
Apilables N.º
Esterilidad No estéril
Montaje Banco de pared
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 222 x 107 x 236mm
Longitud (métrico) 22.2 cm
Longitud (imperial) 8,7 in
Anchura (imperial) 4,2 in
Altura (imperial) 9,3 in
Incluye Tornillos de montaje
Tipo de producto Soporte para placa Petri
Altura (métrico) 23.6 cm
matriz, red, conjunto 2 particiones
Anchura (métrico) 10.7 cm