Learn More
Fisherbrand™ Dispensador acrílico de gafas de seguridad
Código de producto. 11893460 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Grande
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11893460 Grande cada uno
11803470 Pequeño cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11893460
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Acceda a los accesorios de seguridad con facilidad. El dispensador de material acrílico de gafas de seguridad Fisherbrand™ almacena gafas de protección, otros elementos de seguridad y objetos personales y los mantiene seguros y limpios. Presentan un ángulo ergonómico para facilitar la extracción. Los dispensadores azules transparentes están disponibles en dos tamaños.
  • Los dispensadores de acrílico translúcido ofrecen un fácil acceso a los accesorios de seguridad
  • Con un ángulo ergonómico para facilitar la dispensación
  • La tapa con bisagra protege las gafas frente al polvo y la suciedad
  • Parte superior abatible para la carga con fondo de apertura inclinada para la dispensación
  • Se pueden colocar sobre una mesa o montarse en una pared (tornillos incluidos) para un acceso cómodo
  • Dispensador grande con capacidad para aproximadamente 20 pares de gafas
    . El dispensador pequeño tiene capacidad para aproximadamente 10 pares de gafas
Especificaciones
Anchura (métrico) 203 mm
Fondo (métrico) 406 mm
Color Azul
Tipo de producto Dispensador
Para utilizar con (equipo) Gafas de seguridad
Incluye Tornillos de montaje en pared
Longitud (métrico) 203 mm
N.° por paquete 1 unidad
Tamaño Grande
Material Acrílico