Learn More
Heathrow Scientific™ Soporte para pipetas acrílico de 3 posiciones
Código de producto. 10760774 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de la unidad
10760774 cada uno
1 options
Código de producto. 10760774 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor HS206203
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Se inclina hacia atrás en ángulo, por lo que no hay peligro de caídas de pipetas. El soporte para pipetas de acrílico de 3 posiciones sujeta las pipetas en dos lugares para una sujeción segura.
  • Construcción acrílica
  • Soporte para pipetas clásico de 3 posiciones
  • Diseñado para funcionar con la mayoría de las principales marcas de pipetas
Spécification
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Admite Pipetas
Material Acrílico
Posiciones 3
Forma En forma de Z
Apilables N.º
Esterilidad No estéril
Cantidad 1 unidad
Longitud (métrico) 15.3 cm
Longitud (imperial) 6 in
Anchura (imperial) 6,8 in
Altura (imperial) 8,1 in
Diámetro de la abertura (métrico) Superior: 25 mm, inferior: 20 mm
Tipo de producto Soporte para pipeta
Estantes 2 niveles
Altura (métrico) 20.64 cm
Anchura (métrico) 17.2 cm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.