Learn More
Cytiva™ Cápsula AcroPak™ 300 con membrana de PTFE
Description
- Aplicaciones de ventilación de alto caudal de aire
- Ofrece una amplia compatibilidad química con la membrana de PTFE y la carcasa de polipropileno; integridad 100 % probada para proporcionar el alto nivel de confianza que necesita
- Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Specifications
Specifications
| Material (membrana) | PTFE |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Área de filtración | 280 cm2 |
| N.° por paquete | 3/paquete |
| Estilo de salida | Manguera dentada escalonada |