Learn More
Cytiva™ Cápsulas AcroPak™ 1500 con membrana Supor™
Description
- Se recomienda una nueva tecnología para simplificar la ampliación
- El área de alta filtración y el tamaño compacto son ideales para ensayos de ampliación
- Diseñada solo para aplicaciones de investigación
- Irradiados con gamma
Specifications
Specifications
| Material (membrana) | PES hidrófilo |
| Tamaño de poro | 0,2/0,2 μm |
| Esterilidad | Estéril |
| Área de filtración | 1500 cm2 |
| Estilo de salida | Manguera dentada de 1,43 cm (1/2 pulg.) |
| Cantidad | 1 unidad |