Learn More
Cytiva Filtros de jeringa Acrodisc™ con membrana Versapor™
Código de producto. 17194321
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,45 μm
0,8 μm
1,2 μm
5 μm
Diámetro (métrico):
4 mm
13 mm
25 mm
Cantidad:
100/paq.
1000/paq.
75/paq.
75/paquete, 300/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 75
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Diámetro (métrico) Cantidad unitSize
17194321 0,45 μm 25 mm 75/paq. paquete de 75
17194311 0,8 μm 13 mm 100/paq. paquete de 100
17114331 5 μm 25 mm 75/paq. paquete de 75
17154271 0,8 μm 25 mm 75/paquete, 300/caja paquete de 75
17124361 0,8 μm 25 mm 1000/paq. paquete de 1000
17134321 0,45 μm 4 mm 1000/paq. paquete de 250
17104331 1,2 μm 25 mm 75/paquete, 300/caja paquete de 75
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17194321 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 4487
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso en cultivos celulares y otras investigaciones biológicas sensibles.
  • Cubre las necesidades de filtración de muestras acuosas
  • Diseñada solo para aplicaciones de laboratorio
  • Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de filtro Hidrófilo
Material (membrana) Copolímero acrílico (hidrófilo)
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad No estéril
Área de filtración 2,8 cm2
Volumen de retención (después de la purga de aire) < 70 μl
Material de la carcasa Acrílico modificado
N.º por caja 300/caja
Cantidad 75/paq.
Temperatura máx. (métrico) 55 °C
Diámetro (métrico) 25 mm