Learn More
Cytiva Filtros de jeringa Acrodisc™ con membrana de PVDF
Descripción
- Útil para una amplia gama de aplicaciones, incluida la fase móvil agresiva y no agresiva basada en disolventes
Especificaciones
Especificaciones
| Material (membrana) | PVDF |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Área de filtración | 3,9 cm2 |
| Volumen de retención (después de la purga de aire) | < 100 μl |
| Material de la carcasa | Polipropileno |
| N.º por caja | 200/caja |
| Cantidad | 50/paq. |
| Temperatura máx. (métrico) | 82 °C |
| Diámetro (métrico) | 25 mm |