Learn More
Cytiva Dispositivos de ventilación Acro™ 50 con membrana de PTFE
Código de producto. 17124291
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
1 μm
Estilo de entrada:
Conexión MNPT de 3,18 mm (1/8 pulg.)
Conexión de la manguera dentada escalonada
Conexión de tubo recto de 9,52 mm (0,37 pulg.)
Cantidad:
18/Paq.
72/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 18
paquete de 72
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Estilo de entrada Cantidad unitSize
17124291 0,2 μm Conexión de la manguera dentada escalonada 18/Paq. paquete de 18
17114291 0,2 μm Conexión de la manguera dentada escalonada 72/paq. paquete de 72
17154291 1 μm Conexión de la manguera dentada escalonada 18/Paq. paquete de 18
17144291 0,45 μm Conexión de la manguera dentada escalonada 18/Paq. paquete de 18
17134301 0,2 μm Conexión MNPT de 3,18 mm (1/8 pulg.) 18/Paq. paquete de 18
17144261 1 μm Conexión MNPT de 3,18 mm (1/8 pulg.) 18/Paq. paquete de 18
17144301 0,2 μm Conexión de tubo recto de 9,52 mm (0,37 pulg.) 18/Paq. paquete de 18
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17124291 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 4251
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Filtros desechables ideales para la ventilación estéril de recipientes pequeños y como filtro de gas en línea.
  • Contienen una membrana de PTFE hidrófoba
  • El área de filtro eficaz de gran tamaño proporciona altos caudales y los filtros se pueden esterilizar en autoclave varias veces, lo que garantiza unos costes bajos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material (membrana) PTFE
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad No estéril
Área de filtración 19,6 cm2
Material de la carcasa Polipropileno
Estilo de entrada Conexión de la manguera dentada escalonada
Cantidad 18/Paq.
Diámetro (métrico) 50 mm