Learn More
Cytiva Dispositivo de ventilación ACRO™ 37 TF con membrana de PTFE
Descripción
- Membrana de PTFE y carcasa de polipropileno con una amplia compatibilidad química.
- Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones en pacientes.
Especificaciones
Especificaciones
| Material (membrana) | PTFE |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Área de filtración | 7,5 cm2 |
| Cantidad | 24/paq. |
| Diámetro (métrico) | 37 mm |