Learn More
Acemetacin, Thermo Scientific™
A potent inhibitor of COX-2 found to have anti-tumor activity in the colon
58.00€ - 254.00€
| CAS | 53164-05-9 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C21H18ClNO6 |
| Peso molecular (g/mol) | 415.826 |
| Número MDL | MFCD00151473 |
| Clave InChI | FSQKKOOTNAMONP-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | acemetacin, rantudil, emflex, acemetacinum, acemix, acemetacina, acemetacine, aximeixin, rheumibis, indomethacin carboxymethyl ester |
| PubChem CID | 1981 |
| ChEBI | CHEBI:31162 |
| Nombre IUPAC | 2-[2-[1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetyl]oxyacetic acid |
| SMILES | CC1=C(C2=C(N1C(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl)C=CC(=C2)OC)CC(=O)OCC(=O)O |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15475779
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63583.04 |
2g |
58.00€
2 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15485779
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63583.09 |
10g |
254.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 53164-05-9 | |
| 415.826 | |
| FSQKKOOTNAMONP-UHFFFAOYSA-N | |
| 1981 | |
| 2-[2-[1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetyl]oxyacetic acid |
| C21H18ClNO6 | |
| MFCD00151473 | |
| acemetacin, rantudil, emflex, acemetacinum, acemix, acemetacina, acemetacine, aximeixin, rheumibis, indomethacin carboxymethyl ester | |
| CHEBI:31162 | |
| CC1=C(C2=C(N1C(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl)C=CC(=C2)OC)CC(=O)OCC(=O)O |
Especificaciones
| Acemetacin | |
| C21H18ClNO6 | |
| UN2811 | |
| acemetacin, rantudil, emflex, acemetacinum, acemix, acemetacina, acemetacine, aximeixin, rheumibis, indomethacin carboxymethyl ester | |
| CC1=C(C2=C(N1C(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl)C=CC(=C2)OC)CC(=O)OCC(=O)O | |
| 415.826 | |
| CHEBI:31162 |
| 53164-05-9 | |
| MFCD00151473 | |
| 14,27 | |
| FSQKKOOTNAMONP-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-[2-[1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetyl]oxyacetic acid | |
| 1981 | |
| 415.83 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H300-H310-H330
Fatal if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P330-P361-P363-P501c
H300+H310+H330
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 258-403-4
missing translation for 'rtecsNumber' : NL3521400
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Store at -20°C