Learn More
Acebutolol hydrochloride, Thermo Scientific™
Cardioselective beta-adrenergic blocker
61.80€ - 225.00€
| CAS | 34381-68-5 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C18H29ClN2O4 |
| Peso molecular (g/mol) | 372.89 |
| Número MDL | MFCD00078860 |
| Clave InChI | KTUFKADDDORSSI-UHFFFAOYNA-N |
| Sinónimo | acebutolol hydrochloride, acebutolol hcl, n-3-acetyl-4-2-hydroxy-3-isopropylamino propoxy phenyl butyramide hydrochloride, diasectral, wesfalin, 3'-acetyl-4'-2-hydroxy-3-isopropylamino propoxy butyranilide hydrochloride, dl-1-2-acetyl-4-butyramidophenoxy-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, ccris 1102, sectral tn |
| PubChem CID | 441307 |
| ChEBI | CHEBI:2380 |
| Nombre IUPAC | hydrogen N-(3-acetyl-4-{2-hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy}phenyl)butanamide chloride |
| SMILES | [H+].[Cl-].CCCC(=O)NC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C(=C1)C(C)=O |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15445959
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63790.03 |
1g |
61.80€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15455959
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63790.06 |
5g |
128.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15465959
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63790.09 |
10g |
225.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 34381-68-5 | |
| 372.89 | |
| KTUFKADDDORSSI-UHFFFAOYNA-N | |
| 441307 | |
| hydrogen N-(3-acetyl-4-{2-hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy}phenyl)butanamide chloride |
| C18H29ClN2O4 | |
| MFCD00078860 | |
| acebutolol hydrochloride, acebutolol hcl, n-3-acetyl-4-2-hydroxy-3-isopropylamino propoxy phenyl butyramide hydrochloride, diasectral, wesfalin, 3'-acetyl-4'-2-hydroxy-3-isopropylamino propoxy butyranilide hydrochloride, dl-1-2-acetyl-4-butyramidophenoxy-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, ccris 1102, sectral tn | |
| CHEBI:2380 | |
| [H+].[Cl-].CCCC(=O)NC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C(=C1)C(C)=O |
Especificaciones
| Acebutolol hydrochloride | |
| C18H29ClN2O4 | |
| 14,19 | |
| KTUFKADDDORSSI-UHFFFAOYNA-N | |
| hydrogen N-(3-acetyl-4-{2-hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy}phenyl)butanamide chloride | |
| 441307 | |
| 372.89 |
| 34381-68-5 | |
| MFCD00078860 | |
| acebutolol hydrochloride, acebutolol hcl, n-3-acetyl-4-2-hydroxy-3-isopropylamino propoxy phenyl butyramide hydrochloride, diasectral, wesfalin, 3'-acetyl-4'-2-hydroxy-3-isopropylamino propoxy butyranilide hydrochloride, dl-1-2-acetyl-4-butyramidophenoxy-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, ccris 1102, sectral tn | |
| [H+].[Cl-].CCCC(=O)NC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C(=C1)C(C)=O | |
| 372.89 | |
| CHEBI:2380 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 251-980-3
missing translation for 'rtecsNumber' : ES5235000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Store at -20°C