Learn More
Ansell Guantes de látex de caucho natural AccuTech™ serie 91-250
Código de producto. 11711603 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6,5
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
200 PR
200 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11711603 8 200 PR
11781593 6,5 200 pares
11701603 7,5 200 pares
11721603 8,5 200 pares
11731603 9 200 pares
11791593 - 200 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11711603 Proveedor Ansell N.º de proveedor 91250080
Contribuya a un laboratorio más seguro y eficiente
Usar código promocional 28026
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan soluciones óptimas para entornos controlados. El bajo contenido en alérgenos minimiza el riesgo de que los usuarios sufran alergias asociadas al látex.
  • Fabricados con una formulación específica de látex para ofrecer a los usuarios un mayor nivel de flexibilidad y elasticidad
  • El revestimiento interior de silicona facilita su colocación y hace posible llevarlos con otro guante
  • Los p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 13485, marcado CE e ISO 11137
Cleanroom Class Clase 100 (ISO 5)
Color Natural
Desechables Un solo uso
Latex Free No
Material Látex
Palm Thickness (Metric) 0.18 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes para salas blancas
Tamaño 8
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Biotecnologías, pruebas analíticas, operaciones de blíster, productos farmacéuticos
Guantes con puño de color Natural
Estilo de puño de los guantes Recto
Inspeccionado para uso médico Sí
Cantidad 200 par
Serie 91-250
Longitud (métrico) 285 mm