Learn More
Fisherbrand™ Cartucho accuQuatro U Pack
Código de producto. 15499709 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Cartucho, alimentación DI
Cartucho, alimentación de ósmosis inversa
Cartucho, bajo TOC
Kit de cartucho con μfiltro final de 0,2 m, alimentación DI
Kit de cartucho con filtro μfinal de 0,2 m, alimentación de ósmosis inversa
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
15499709 Cartucho, alimentación DI cada uno
15479709 Cartucho, alimentación de ósmosis inversa cada uno
15489709 Kit de cartucho con filtro μfinal de 0,2 m, alimentación de ósmosis inversa cada uno
15409719 Kit de cartucho con μfiltro final de 0,2 m, alimentación DI cada uno
15419719 Cartucho, bajo TOC cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15499709
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elija el cartucho para su tipo de agua de suministro. Los cartuchos Fisher Scientific™ AccuQuatro están disponibles para los tipos de agua de suministro para ósmosis inversa, desionizada o con bajo contenido de COT.
  • Volumen de agua muerta mínimo
  • Producción de agua ultrapura libre de iones y materia orgánica
  • Opciones de cartuchos de ultrapurificación para tipos de agua de suministro
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Accu100
Tipo Cartucho, alimentación DI