Learn More
Fisherbrand™ Electrodos combinados de pH con cuerpo fino rellenos de gel accumet™, sin mercurio
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Para una cómoda medición de muestras pequeñas en recipientes largos y estrechos.
Resistente y versátil
- Extralargo y delgado: el cuerpo mide 178 mm de largo; solo 6 mm de diámetro
- Fabricados con polímero resistente para uso portátil
- Rellenos con 4 M KCl con gelificación y saturado con electrolito de AgCl; nunca es necesario recargar
- La junta de desactivación terminal mantiene la membrana húmeda y lista para el uso
- Junta simple de cerámica porosa
Rápidos y precisos
- Precisión, ±0,05 pH a 25 °C (77 °F)
- Eficiencia, >95 %
- Error de iones de sodio, <0,05 pH a 25 ±C (77 °F)
- Tiempo de respuesta, 30 segundos
- Muestras acuosas en un aula o sobre el terreno
- En cualquier lugar en el que la manipulación brusca y las roturas constituyen un problema y el mantenimiento resulta difícil
- Muestras pequeñas en recipientes estrechos y largos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Tipos de conector | BNC |
| Junta | Cerámica única |
| Material | Polímero |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De -5 °C a +80 °C |
| Tipo | Electrodo combinado de pH |
| Tipo de solución de llenado | Gel de 4 mol/l KCl saturado con electrolito de AgCl |
| Para utilizar con (aplicación) | Para una cómoda medición de muestras pequeñas en recipientes largos y estrechos |
| Para utilizar con (equipo) | Medidor de pH |
| Mostrar más |