Learn More
Fisherbrand™ Medidores de pH de sobremesa Accumet™ FE150
Código de producto. 17751739 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Conjunto Bio
Conjunto estándar
Juego de tres en uno
Juego para formación
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
17751739 Juego de tres en uno cada uno
17721739 Conjunto estándar cada uno
17731739 Juego para formación cada uno
17741739 Conjunto Bio cada uno
4 options
Código de producto. 17751739
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona las funciones básicas necesarias para mediciones de pH de rutina sin procesos ni funciones complicados a un precio asequible.
Diseñados para ofrecer comodidad en las mediciones de pH rutinarias en el laboratorio: funcionalidad simple, conjuntos de datos almacenados en una memoria no volátil y soporte de electrodos acoplable al medidor.– Los medidores de pH accumet FE150 ofrecen una lectura y un registro eficaces de muestras con opciones de visualización flexibles para mostrar simultáneamente pH y temperatura o mV y temperatura.
  • De uno a cinco puntos de calibración de pH
  • Reconocimiento automático del tampón con selección de dos juegos de tampones de pH
  • Indicación de desplazamiento y pendiente de pH
  • Calibración de mV de un punto
  • Calibración de sonda ATC de temperatura de un punto
  • Compensación de temperatura automática o manual.
  • Icono «Ready» para indicar la estabilidad de la medición
  • Icono de estado del electrodo para indicar el estado
  • Almacenamiento de 100 juegos de datos con memoria no volátil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Medidor, electrodo de pH/ATC de gel de unión simple tres en uno 13-620-FE6 y soporte
Exactitud (temperatura) ±0,3 °C
Exactitud (mV) ± 0,2 ± 199,9 ± 2 Más allá de ±200
Exactitud (pH) ± 0,01
Salidas Registrador (±2000 mV)
Intervalo (pH) De 0 a 14
Resolución (pH) 0,01
Intervalo (mV) ±1999 mV
Resolución (mV) 0,1 mV (±199,9 mV), de 1 mV a más de ±200 mV
Calibration Points De 1 a 5 con reconocimiento automático de tampón (ABR)
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C
Calibración de la sonda de temperatura Desviación en incrementos de 0,1 °C; intervalo de desviación: ±5 °C
Memoria Conjuntos de datos de 100
Entradas BNC, toma fono de 2,5 mm, punta de pines de referencia, tierra
Garantía Garantía del medidor de 3 años; garantía del electrodo de 6 meses
Compensación de la temperatura Automático o manual (de 0 °C a 100 °C)
Tipo Juego de tres en uno
Requisitos eléctricos Adaptador de CA/CC de 9 V (110/220 V CA, 50-60 Hz)