Learn More
Fisherbrand™ Medidores de pH de sobremesa Accumet™ FE150
Código de producto. 17741739 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Conjunto Bio
Conjunto estándar
Juego de tres en uno
Juego para formación
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
17741739 Conjunto Bio cada uno
17721739 Conjunto estándar cada uno
17731739 Juego para formación cada uno
17751739 Juego de tres en uno cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17741739
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona las funciones básicas necesarias para mediciones de pH de rutina sin procesos ni funciones complicados a un precio asequible.
Diseñado para mediciones de pH de rutina en el laboratorio teniendo en cuenta la comodidad. – Funcionalidad sencilla, conjuntos de datos almacenados en una memoria no volátil y soporte de electrodo acoplable al medidor. El accumet Los medidores de pH FE150 ofrecen lectura y registro de muestras eficientes con opciones de visualización flexibles para mostrar tanto el pH como la temperatura o mV y la temperatura simultáneamente.
  • De uno a cinco puntos de calibración de pH
  • Reconocimiento automático del tampón con selección de dos juegos de tampones de pH
  • Indicación de desplazamiento y pendiente de pH
  • Calibración de mV de un punto
  • Calibración de sonda ATC de temperatura de un punto
  • Compensación de temperatura automática o manual.
  • Icono «Ready» para indicar la estabilidad de la medición
  • Icono de estado del electrodo para indicar el estado
  • Almacenamiento de 100 juegos de datos con memoria no volátil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Medidor, electrodo de pH de unión doble, sonda de temperatura y soporte
Exactitud (mV) ±0.2 ±199.9 ±2 Más allá ±200
Salidas Grabadora (±2000 mV)
Intervalo (pH) De 0 a 14
Resolución (pH) 0,01
Intervalo (mV) ±1999 mV
Resolución (mV) 0,1 mV (±199,9 mV), de 1 mV a más de ±200 mV
Calibration Points EE. UU.: pH 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45; NIST: pH 1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C
Calibración de la sonda de temperatura Desviación en incrementos de 0,1 °C; intervalo de desviación: ±5 °C
Memoria Conjuntos de datos de 100
Entradas BNC, toma fono de 2,5 mm, punta de pines de referencia, tierra
Garantía Garantía del medidor de 3 años
Compensación de la temperatura Automático o manual (de 0 °C a 100 °C)
Tipo Conjunto Bio
Requisitos eléctricos Adaptador de CA/CC de 9 V (110/220 V CA, 50-60 Hz)