Learn More
Fisherbrand™ Medidor de pH/mV de laboratorio de sobremesa accumet™ Basic AB315
Código de producto. 17398949 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Medidor de pH/mV
Medidor de pH/mV con sonda
Tipo de sonda:
Electrodo de pH rellenable
Electrodos de pH/ATC rellenos de gel
Material:
Cuerpo de vidrio
Cuerpo epóxico
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tipo de sonda Material Tamaño de la unidad
17398949 Medidor de pH/mV con sonda Electrodos de pH/ATC rellenos de gel Cuerpo epóxico cada uno
17388949 Medidor de pH/mV - - cada uno
17308959 Medidor de pH/mV con sonda Electrodo de pH rellenable Cuerpo de vidrio cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17398949
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    883.00€
    765.00€ / paquete de 1
    Ahorro 118.00€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ideal para pruebas diarias de pH de las muestras de laboratorio rutinarias.Los medidores de sobremesa AB315 básicos accumet proporcionan las funciones esenciales necesarias para las mediciones de pH comunes, sin funciones complicadas, a un precio asequible.
  • Pantalla grande retroiluminada simultánea que muestra lecturas de pH, mV y temperatura
  • Calibración de pH de uno a cinco puntos con reconocimiento automático de tampón de cuatro conjuntos de tampones de pH
  • Calibración de mV relativa de un punto (RmV) para mediciones de ORP
  • Calibración de sonda ATC de temperatura de un punto
  • Compensación de temperatura automática o manual.
  • El icono «Ready» indica la estabilidad de la medición
  • El icono de estado del electrodo indica el estado
  • Almacenamiento de 500 conjuntos de datos con sello de fecha/hora
  • La memoria del medidor no volátil conserva los ajustes y los datos en caso de pérdida de energía
  • El soporte acoplado al medidor facilita el movimiento sencillo del electrodo hacia dentro y hacia fuera de las muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit estándar de medidor de pH/mV Accumet AB315 con electrodo relleno de gel con unión doble de cuerpo epóxico pH/ATC, soporte de electrodos y adaptador de alimentación universal de 100-240 V
Incluye Electrodo de pH/ATC 13-620-111, soporte de electrodos y adaptador de alimentación universal de 100-240 V
Exactitud (temperatura) ±0,3 °C/±0,5 °F
Exactitud (mV) ±0,2 o ±0,05 %, el que sea mayor
Exactitud (pH) ± 0,01
Detalles de gestión de datos Formato impreso o CSV
Salidas Puerto de comunicación para ordenador o impresora
Measurement Modes pH with mV and Temperature, MV relativo con mV y temperatura
Calibración pH, mV relativos (RmV) y temperatura
Intervalo (pH) Desde -2 hasta 18
Resolución (pH) 0,01, 0,1
Puntos de calibración (pH) Conjuntos de tampones seleccionables: EE.UU.: 2,00; 4,01; 7,00; 10,01; 12,00; NIST: 1,68; 4,01; 6,87; 9,18; 12,46; DIN: 1,09; 3,06; 4,65; 6,79; 9,23; 12,75; FSCI: 1,00, 3,00, 6,00, 8,00, 10,00, 13,00
Intervalo (mV) ±2000
Resolución (mV) 1 mV, 0,1 RmV
Calibration Points De 1 a 5 (pH), 1 (mV relativo), 1 (temperatura)
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +105 °C
Intervalo de temperatura (imperial) de - 23 °F a 221 °F
Resolución (temperatura) 0,1 °C (0,1 °F)
Tipo de pantalla LCD, 12,7 cm (5 pulg).
Opción de retroiluminación Sí
Memoria No volátil
Puntos de datos 500
Tipo de función de registro Automático con modos de lectura automática y temporizada, manual con modo de lectura continuo
Entradas BNC, ATC
Certificaciones/conformidad CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Clasificación IP IP54
Adaptador de CA Incluye un adaptador de alimentación universal de 100-240 V
Garantía 3 años
Material Cuerpo epóxico
Modelo AB315
Tipo de sonda Electrodos de pH/ATC rellenos de gel
Intervalo (mV relativos) ±2000 mV
Estabilidad Iconos de indicador
Compensación de la temperatura Automática o manual
Canales 1
Tipo Medidor de pH/mV con sonda
Tensión 100/240 V
Frecuencia 50/60 Hz