Learn More
Fisherbrand™ Electrodo de pH de gel y unión doble accumet™ AE
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
El electrodo de pH de junta doble de la serie AE de accumet es idóneo para mediciones rutinarias de pH. Adecuado para su uso con muestras que contienen TRIS, sulfuros, haluros, metales pesados o proteínas.
- Electrodo de combinación de pH de junta doble
- Referencia rellena de gel de bajo mantenimiento
- Carcasa de plástico duradero
- Longitud de carrocería de 90 mm
- Conexión BNC
- Cable de 1 metro.
Garantía
6 meses
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | BNC |
| Para utilizar con (equipo) | Medidor de pH accumet 13-636-AE150 y AE150 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
| Tipo | Electrodo de pH de gel y de unión doble |
| Longitud (métrico) | 90 mm |
| Material | Plástico |
| Intervalos de medición | pH de 1 a 13 |