Learn More
BRAND™ Accesorios para accu-jet™ Controlador de pipeta
Código de producto. 10607931 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Adaptador de silicona
Batería de NiMH
Soporte de pared
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
10607931 Adaptador de silicona cada uno
15614067 Batería de NiMH cada uno
10228610 Soporte de pared cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10607931 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 26508
Abastézcase y ahorre en artículos esenciales de laboratorio BRAND
Usar código promocional 27939
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Accesorios y piezas de repuesto para utilizar con su BRAND™ accu-jet™ Controlador de pipetas S y pro.
Para accu-jet™ S:
  • Pieza n.° 26539: Soporte de pared de plástico
  • Pieza n.° 26606: Universal AC Adaptador, 100-240 V / 50-60 Hz
  • Pieza n.° 26547: Cinta Snape
Para accu-jet™ pro:
  • Pieza n.° 26540: Soporte de pared de plástico
Para accu-jet™ Arena accu-jet™ S:
  • Número de pieza: 26630: Batería NiMH
  • N.º de pieza 26508: Adaptador de silicona, con válvula antirretorno, 54 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con accu-jet S
Material Silicona
Tipo Adaptador de silicona
Para utilizar con (equipo) accu-jet Controlador de pipetas S y pro
Cantidad Cada