Learn More
Thermo Scientific™ Filtro HEPA de repuesto
Código de producto. 15363022 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Características:
99,95 % de eficiencia en MPPS
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Características Tamaño de la unidad
15363022 99,95 % de eficiencia en MPPS cada uno
1 options
Código de producto. 15363022 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 50141920
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.00€
    161.00€ / paquete de 1
    Ahorro 14.00€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso con: Heracell VIOS 160i/250i y Forma Steri-cycle i160/i250
Ayude a garantizar una calidad del aire de Clase 10 medible con los filtros HEPA de recambio y kits de limpieza Thermo Scientific™.
Filtros HEPA
  • filtrado al 99,97 % a 0,3 μm
  • Compatibles con todas las estufas microbiológicas Thermo Scientific™ Forma™ serie II 3110, Thermo Scientific™ Steri-Cycle™ y Forma™ serie 310 (con opción de sistema de filtrado HEPA)
  • El filtro de la cámara principal está disponible de forma independiente o integrado en un grupo con otros filtros en línea de la cámara
Kits de descontaminación
  • Se componen de filtros para cámaras, juntas (excepto de puerta) y tubos difíciles de limpiar
  • Reducen el tiempo de inactividad y la mano de obra dedicada a la descontaminación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Sustitución del filtro HEPA de la cámara, rectangular
Para utilizar con (equipo) Heracell VIOS 160i/250i y Forma Steri-Cycle i160/i250
Iluminación LED
Tipo Accesorio, filtro HEPA de repuesto
Características 99,95 % de eficiencia en MPPS