Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para cabinas de seguridad biológica serie 1300 de clase II, tipo A2
Optimice la flexibilidad de la configuración de las cabinas de seguridad biológica de serie 1300A2, clase II, con estos conductos, válvulas, reposapiés, reposabrazos, iluminación UV y soportes opcionales.
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | NSF/ANSI 49, clase II Tipo A2 |
|---|---|
| Altura (imperial) | 30-37 pulg. |
| Para utilizar con (equipo) | Cabinas de seguridad para productos biológicos |
Descripción
Utilize these Thermo Scientific™ Accessories for Series 1300 Class II, Type A2 Biological Safety Cabinets to increase the flexibility of said cabinets. Accessories include optional stands, UV-lighting, arm rests foot rests, valves and piping.
Soportes
- Los soportes manuales y eléctricos proporcionan una altura de superficie de trabajo cómoda de 30 a 37 pulg (de 75 a 95 cm) para trabajar sentado o de pie
- Soportes manuales que se pueden ajustar en incrementos de 1 pulg; los soportes eléctricos no tienen límite de ajuste
- El soporte con ruedas giratorias proporciona una altura de superficie de trabajo cómoda de 86 cm (34 pulg) para trabajar sentado; diseñado para una movilidad de cabina limitada para fines de limpieza
- Soportes incluidos con los paquetes
Iluminación UV
- Ofrece un método de desinfección de la cabina inocuo y sencillo
- Se instala en fábrica, debe especificarse en el pedido de la cabina
- Incluida con los paquetes
Reposabrazos y reposapiés
- Reposabrazos de acero inoxidable (conjunto de dos) que proporcionan apoyo ergonómico al antebrazo para introducirse mejor en la cabina con menos obstrucción del flujo de aire; incluidos con los paquetes
- Reposapiés que permite una postura de pies ergonómica al trabajar sentado
Kit de soporte para bolsas intravenosas
- Barra y 12 ganchos
- Para colgar bolsas intravenosas cerca del techo del interior de la cabina
Válvulas
- Para aplicaciones estándar o conductos universales
- Válvulas de aplicación estándar con conducto de vástago largo para servicios de medios de acceso lateral
- El vástago de conductos cortos de las válvulas de conductos universales no penetra en la pared lateral de la cabina
- Válvula de gas combustible: calificada para dispensar gas combustible en el interior de la cámara de la cabina
- Válvula de gas de no combustible: calificada para dispensar gas no combustible en el interior de la cámara de la cabina
- Válvula de vacío: calificada para permitir el vacío en el interior de la cámara de la cabina
- Válvula de agua: calificada para dispensar agua en el interior de la cámara de la cabina
Transición de extracción de conducto de dedal
- Permite que la cabina se conecte a un escape externo para la extracción de radionucleidos o productos químicos tóxicos volátiles que se utilizan en la cabina
- Método recomendado por NSF/ANSI™ 49 para el escape externo de cabinas de seguridad biológica clase II tipo A2
Conductos universales para sistemas de escape
- Permite que la cabina se conecte a un escape externo para la extracción de radionucleidos o productos químicos tóxicos volátiles que se utilizan en la cabina
- Se instala en fábrica, debe especificarse en el pedido de la cabina
Conductos universales para gas y aire
- Permite que el aire y el gas se extraigan por la parte superior, inferior o los laterales de la cabina para minimizar el tamaño de las tuberías de suministro de la cabina
- Solo dos puertos de suministro preconectados por lado
- Se instala en fábrica, debe especificarse en el pedido de la cabina
- Para las cabinas con revestimiento de acero inoxidable, especifique que utiliza un número de referencia único en lugar de pedir los lados izquierdo y derecho por separado
Especificaciones
| NSF/ANSI 49, clase II Tipo A2 | |
| 30-37 pulg. | |
| Cabinas de seguridad para productos biológicos |