Learn More
Fisherbrand™ Accesorios para agitador rotativo multiusos Fisherbrand™
Código de producto. 15564090 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Tubo de 15 ml
Tubos de 1,5/2,0 mL
Tubos de 10-15 mL y 5-7 mL
Tubos de 50 mL
Tubos de cultivo de 14 mm de diámetro
Tubos de cultivo de 18,5 mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
15564090 Tubo de 15 ml cada uno
15554090 Tubos de 1,5/2,0 mL cada uno
15574090 Tubos de 50 mL cada uno
15584090 Tubos de 10-15 mL y 5-7 mL cada uno
15594090 Tubos de cultivo de 14 mm de diámetro cada uno
15504100 Tubos de cultivo de 18,5 mm de diámetro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15564090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.00€
    146.00€ / paquete de 1
    Ahorro 31.00€
    17% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Accesorios opcionales para optimizar el agitador rotativo multiusos Fisher Scientific™
El rotador de tubos multiuso ofrece flexibilidad con varias opciones de carrusel
  • Rotador de tubos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite Tubo de 15 ml
Tipo de producto Carrusel de tubos
N.º de posiciones 30