Learn More
ABT-046, MedChemExpress
Beskrivelse
ABT-046 is a potent, selective, and orally efficacious acyl CoA:diacylglycerol acyltransferase 1 (DGAT-1) inhibitor (IC50= 8 nM).
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | ABT-046 |
| CAS | 1031336-60-3 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C20H22N4O2 |
| Quantity | 5 mg |
| Solubility Information | DMSO : 66.67 mg/mL (190.26 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | NC1=C(C2=CC=C([C@H]3CC[C@H](CC(O)=O)CC3)C=C2)C=NC4=CC=NN41 |
| Molecular Weight (g/mol) | 350.41 |
| Formula Weight | 350.41 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?