Learn More
Fisherbrand™ Clamp-ette™ Portapipetas, tres pipetas
Código de producto. 11821582 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11821582 Azul cada uno
1 options
Código de producto. 11821582
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.40€
    26.92€ / paquete de 1
    Ahorro 1.48€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Se fija a tableros superiores, mesas de trabajo y estantes con solo un giro. El Clamp-ette™ El portapipetas es una abrazadera de polipropileno para micropipetas.
  • Polipropileno resistente a productos químicos
  • Se adapta a la mayoría de marcas principales de pipetas
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Color Azul
Admite Pipetas
Material Polipropileno
Posiciones 3
Apilables N.º
Esterilidad No estéril
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 157 x 120 x 95 mm
Longitud (métrico) 15.7 cm
Longitud (imperial) 6,2 in
Anchura (imperial) 4,7 in
Altura (imperial) 3,7 in
Tipo de producto Soporte para pipetas
Estantes Ninguno
Altura (métrico) 9.5 cm
Anchura (métrico) 12 cm