Learn More
Multiroir Controlec™ Unidad de almacenamiento de ABS con cajones extraíbles e inclinables
Código de producto. 11764581
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
600 x 133 x 164 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
11764581 600 x 133 x 164 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11764581 Proveedor Multiroir Controlec™ N.º de proveedor 50005
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Acceda fácilmente a los productos almacenados gracias a la unidad de almacenamiento de ABS con cajones extraíbles e inclinables Multiroir Controlec™. Esta unidad tiene una bandeja inclinable con una apertura frontal de 45° y permite una manipula
  • Material ABS altamente resistente
  • Unidad de color beige
  • Color de cajón: transparente
  • Apertura delantera a 45°
  • La bandeja inclinable con apertura frontal permite un manejo fácil y rápido de los productos almacenados.
  • Cinco cajones de ABS resistentes a los golpes
Especificaciones
Color Beige, transparente
Material ABS
Forma Rectangulares
Incluye (5) Cajón
Tipo de producto Gradilla
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 600 x 133 x 164 mm
Longitud (métrico) 600 mm
Anchura (métrico) 133 mm
Altura (métrico) 164 mm
Altura (métrico) interior 105/146 mm