Description
- Protege y organiza pipetas de vidrio y plástico sin desorden
- Los compartimentos en ángulo mantienen las pipetas a mano y evitan daños
- Ventanas de visualización recortadas para facilitar la visualización e identificación
- Incluye dos accesorios desmontables que albergan dos perillas para pipetas, pipeteadores y bombas
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Rojo |
| Admite | Pipetas |
| Material | ABS |
| Posiciones | 1 |
| Forma | En forma de Z |
| Apilables | N.º |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Pipetas o latas de 0,1 a 50 mL |
| Cantidad | 1 unidad |
| Show More |