Learn More
Fisherbrand™ Dispensar de láminas de sellado Parafilm™
Código de producto. 11865993 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11865993 Verde cada uno
11875993 Rojo cada uno
11350040 Azul 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Catalog No. 11865993
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Corta y dispensa láminas de forma segura. Parafilm™ El dispensador de película de sellado se suministra con dos hojas de corte de seguridad.
  • Dispensador de plástico ABS equipado con una cuchilla que secciona y corta sin peligro para los dedos.
  • Se suministra con dos cuchillas de corte que pueden cambiarse fácilmente.
  • El dispensador tiene capacidad para uno o dos rollos de 50 mm (2 in), o un rollo de 100 mm (4 in).
Spezifikation
Tipo de producto Dispensador de film para sellado
Color Verde
Longitud (imperial) 6,7 in
Longitud (métrico) 171 mm
Anchura (imperial) 4,7 in
Anchura (métrico) 120 mm
Altura (imperial) 6,1 in
Altura (métrico) 156 mm
Admite Parafilm
Material ABS
Mounting Independiente
No. of Compartments 1
Product Style Tapa con bisagra
Capacidad 1 rollo de 100 mm o 2 rollos de 50 mm
Incluye 2 cuchillas de corte
Cantidad 1 unidad
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.