Learn More
Fisherbrand™ Cargo™ Gradilla para pipetas
Código de producto. 11958004 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
3 PCS
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11958004 Azul 3 PCS
1 options
Código de producto. 11958004
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
Edge
Configure las bandejas para que se correspondan con la superficie de sobremesa disponible. Cargo™ El soporte para pipetas se puede conectar de varias maneras o usarse individualmente para satisfacer las necesidades de espacio de trabajo y almacenamiento. Las bandejas de plástico ABS resistentes con estantes en ángulo y tapas protectoras mantienen las pipetas de manera segura al alcance de la mano.
  • Ideal para almacenar y organizar pipetas serológicas de 1,0 ml a 50 ml
  • Se pueden utilizar como soportes individuales o conectar varias unidades para mayores necesidades de almacenamiento
  • Se unen haciendo clic horizontal o verticalmente para crear la configuración deseada
  • Las tapas protectoras encierran las unidades para evitar la acumulación de polvo y. proporcionan espacio adicional en el estante
  • Los imanes a ambos lados de la unidad se conectan de forma segura a superficies metálicas
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Pipetas
Material ABS
Posiciones 1
Forma Rectangulares
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Ideal para almacenar y organizar pipetas
Para utilizar con (equipo) Pipetas serológicas
Cantidad 3/paquete
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 301 x 100 x 127.5 mm
Longitud (métrico) 301 mm
Longitud (imperial) 11,9 in
Anchura (imperial) 3,9 in
Altura (imperial) 5 in
Incluye Tapa
Tipo de producto Gradilla para pipetas
Estantes Angular
Altura (métrico) 127,5 mm
Anchura (métrico) 100 mm