Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Admite | Pipeteadores |
| Material | ABS |
| Posiciones | 1 |
| Forma | Rectangulares |
| Apilables | N.º |
| Esterilidad | No estéril |
| Cantidad | 1 unidad |
| Longitud (métrico) | 291 mm |
| Incluye | Dos accesorios desmontables que albergan dos perillas para pipetas, pipeteadores y bombas |
| Mostrar más |