missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Kit de ensayo de glutamato deshidrogenasa
Se utiliza para detectar la actividad de la GDH y el estudio funcional.
Especificaciones
| Método de detección | Colorimétrico |
|---|---|
| Tipo | Kit de ensayo de glutamato deshidrogenasa |
Includes:
- GDH assay buffer, 25mL
- Glutamate (2M), 1mL
- GDH developer (lyophilized), 1 vial
- GDH positive control (lyophilized), 1 vial
- NADH (0.5μmol, lyophilized), 1 vial
Especificaciones
| Colorimétrico | |
| Kit de ensayo de glutamato deshidrogenasa |
¿Detecta una oportunidad de mejora?
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.