Learn More
Thermo Scientific™ Placa de almacenamiento de 0.8 ml
Código de producto. 12194162
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Natural
Rojo
Envase:
A granel
En envase individual
Tamaño de la unidad:
50 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Envase Tamaño de la unidad
12194162 Natural En envase individual 50 PCS
10583215 Rojo En envase individual 50 PCS
10484583 Amarillo En envase individual 50 PCS
10511894 Natural A granel 50 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12194162 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB0765
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    390.92€
    265.00€ / paquete de 50
    Ahorro 125.92€
    32% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Placas de almacenamiento de pocillo profundo de 0.8 ml para aplicaciones de almacenamiento de muestras o cultivo celular.
Las microplacas de polipropileno y las placas de pocillos profundos Thermo Scientific™ Abgene™ ofrecen seguridad en el almacenamiento de ensayos, de bibliotecas de compuestos o en el almacenamiento de muestras para uso intermedio o a largo plazo.Las placas de microtitulación Abgene se han fabricado conforme a las especificaciones exactas de nuestras condiciones de sala limpia ISO 9001 de clase 100 000, mediante el uso de resinas de polipropileno puro de alta calidad y aptas para uso médico, lo que garantiza la confianza en la calidad y el rendimiento de las placas de almacenamiento.Diseñadas según los estándares ANSI, estas microplacas y placas de pocillos profundos son compatibles con una amplia variedad de soluciones de manipulación automatizada de líquidos para flujos de trabajo de alto rendimiento.Las placas de almacenamiento de polipropileno se ofrecen con pocillos con fondo de husillo, piramidal, en U y en V junto con una amplia gama de volúmenes para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.
Las placas de ensayo y almacenamiento de ABgene se fabrican en un entorno de sala limpia de clase 100 000 para garantizar que cada placa está libre de contaminación. Las placas están fabricadas con polipropileno virgen apto para uso médico y tienen superficies muy pulidas, lo que las hace de baja adherencia y resistentes a productos químicos. Las paredes laterales rígidas y el tamaño estándar para el sector hacen que las placas sean adecuadas para la manipulación robótica y la automatización, así como para aplicaciones de bajo rendimiento.
  • 96 pocillos redondos con 800 μl de volumen máximo de pocillos
  • Volumen de trabajo máximo: Sellado de película = 0,8 ml, sellado de tapón individual = 0,7 ml, sellado de tapón de alfombrilla = 0,65 ml
  • Diseño de borde elevado alrededor de cada pocillo para un sellado óptimo y reducción del riesgo de contaminación cruzada
  • Apto para su uso con DMSO, etanol, isopropanol
  • Rejilla de referencia alfanumérica
  • Diseñado de acuerdo con los estándares de dimensiones de la SBS para compatibilidad robótica
  • Amplio intervalo de temperaturas de trabajo de - 196 °C a +121 °C (de -321° a + 250 °F)
  • Puede incluir código de barras para mejorar el seguimiento de las muestras; consulte la disponibilidad
  • Esterilizable en autoclave (15 min a 121 °C), seguro para esterilización con radiación gamma
  • RCF máx.: 200xG (0,65 ml/pocillo)
  • Fabricado con polipropileno virgen apto para uso médico y con certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa y endotoxinas
Compatible con:
Las opciones de sellado incluyen: Sellado adhesivo (volumen de trabajo de 0,8 ml); sellado térmico (volumen de trabajo de 0,8 ml); tiras de tapones de placas de almacenamiento (volumen de trabajo de 0,75 ml); alfombrillas de sellado de 96 tapones (volumen de trabajo de 0,65 ml)
Certifications
Certificado como material sin ADN, ARNasa y ADNasa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Se puede personalizar
Certificaciones/conformidad Certificación como material libre de ribonucleasa, desoxirribonucleasa y ADN humano Compatible con ANSI
Formato Estándar
Descripción 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Envase En envase individual
Tipo de enlace PP de baja unión
Línea de productos Abgene
Color Natural
Tipo de producto Placa de pocillos
Para utilizar con (equipo) Selladores térmicos ALPS, Multidrop Combi, centrífugas, ultracongeladores, manipuladores de líquidos
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 800 μl
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 700 μl
Esterilidad Sala blanca
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Redondo
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
RCF máx. 2000 x g
N.º por caja 50
N.° por paquete 1
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Sin ARNasa Sí
Fit for Purpose Preparado para PCR
Plate Size ANSI/ SLAS Standard