Learn More
Thermo Scientific™ Placa de almacenamiento de 0.8 ml
Código de producto. 10511894
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Natural
Rojo
Envase:
A granel
En envase individual
Tamaño de la unidad:
50 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Envase Tamaño de la unidad
10511894 Natural A granel 50 PCS
10583215 Rojo En envase individual 50 PCS
10484583 Amarillo En envase individual 50 PCS
12194162 Natural En envase individual 50 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10511894 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB0859
Proteja muestras valiosas
Usar código promocional 27942
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Placas de almacenamiento de pocillo profundo de 0.8 ml para aplicaciones de almacenamiento de muestras o cultivo celular.
Las microplacas de polipropileno y las placas de pocillos profundos Thermo Scientific™ Abgene™ ofrecen seguridad en el almacenamiento de ensayos, de bibliotecas de compuestos o en el almacenamiento de muestras para uso intermedio o a largo plazo.Las placas de microtitulación Abgene se han fabricado conforme a las especificaciones exactas de nuestras condiciones de sala limpia ISO 9001 de clase 100 000, mediante el uso de resinas de polipropileno puro de alta calidad y aptas para uso médico, lo que garantiza la confianza en la calidad y el rendimiento de las placas de almacenamiento.Diseñadas según los estándares ANSI, estas microplacas y placas de pocillos profundos son compatibles con una amplia variedad de soluciones de manipulación automatizada de líquidos para flujos de trabajo de alto rendimiento.Las placas de almacenamiento de polipropileno se ofrecen con pocillos con fondo de husillo, piramidal, en U y en V junto con una amplia gama de volúmenes para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.
  • Volumen del pocillo máximo de 0,8 ml cuando se sella con cierres adhesivos o térmicos
  • Volumen de trabajo de 0,70 ml cuando se sella con tira de tapones para placas de almacenamiento
  • Volumen de trabajo de 0,55 ml cuando se sella con alfombrillas de sellado de 96 pocillos
  • Fondo cónico del pocillo para facilitar la recuperación de muestras
Película de sellado compatible: Térmico adhesivo
Peligroso: No
Fuerza centrífuga máxima: 2000 g
Volumen máx. (sellado con película): 0,7 ml
Volumen máx. (sellado con película): 0,8 ml
Volumen máx. (sellado con alfombrilla): 0,55 ml
Condiciones de almacenamiento: Ambiente
Certifications
Certificado como material sin ADN, ARNasa y ADNasa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Se puede personalizar
Certificaciones/conformidad Certificación como material libre de ribonucleasa, desoxirribonucleasa y ADN humano Compatible con ANSI
Formato Estándar
Descripción 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Envase A granel
Tipo de enlace PP de baja unión
Línea de productos Abgene
Color Natural
Tipo de producto Placa de preparación de muestras y almacenamiento de polipropileno
Para utilizar con (equipo) Selladores térmicos ALPS, Multidrop Combi, centrífugas, ultracongeladores, manipuladores de líquidos
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 800 μl
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 700 μl
Esterilidad Sala blanca
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Redondo
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
RCF máx. 2000 x g
N.º por caja 50
N.° por paquete 50
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Sin ARNasa Sí
Fit for Purpose Preparado para PCR
Plate Size ANSI/ SLAS Standard