Learn More
Kimtech™ A7 P+™ Batas de laboratorio
Código de producto. 13549020
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Mediano
Grande
Extra grande
XXL
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
13549020 Mediano paquete de 15
13529020 Pequeño paquete de 15
13559020 Grande paquete de 15
13569020 Extra grande paquete de 15
13589020 XXL paquete de 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 13549020 Proveedor Kimtech™ N.º de proveedor 97710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00€
    96.08€ / paquete de 15
    Ahorro 50.92€
    34% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Con una sensación similar a la tela y un riesgo reducido de estrés por calor, estas batas de laboratorio garantizan el control de la contaminación durante largos períodos de uso. Kimtech™ A7 P+™ Batas de laboratorio fabricadas con tela no tejida SMS Tejido con costuras triples y libre de silicona y látex.
Conformidad asegurada:
  • EPI de categoría III según el Reglamento (UE) 2016/425: protección limitada contra salpicaduras químicas de tipo 6 (PB)
  • Prenda antiestática según la norma EN1149-1
  • Resistencia a la tracción EN ISO 13934-1 Clase 1 de 3
  • Resistividad superficial EN 1149-1 < 5 x 1010 ohm
  • Prueba de desprendimiento de partículas (tambor de Helmke) IEST-RP-CC003.3 Categoría II
  • Eficiencia de filtración bacteriana (3.0 μm) ASTM F2100 > 99%
Características:
  • Batas desechables de alta calidad para laboratorio con costuras triples y material transpirable de varias capas
  • Se incluyen características de protección integral mejoradas, tales como cuellos altos tipo Mao, presillas para pulgar y brazos extralargos para ajustarse a los guantes de laboratorio sobre las batas.
  • El material transpirable de la bata incluye altos niveles de protección frente a partículas y bacterias (con eficacia de filtración del 99 %).
  • Los abrigos se envasan individualmente, lo que los hace adecuados para ISO 7 áreas (Grado C).
  • Material antideslizamiento y que suelta poca pelusa.
  • Protección limitada contra salpicaduras químicas de tipo 6 (PB)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bata de laboratorio resistente a productos químicos
Tamaño Mediano
Material SMS, Polipropileno, laminado de polietileno
Color Blanco
Tipo de tapón Cremallera
Estilo de manguito Elástico
Desechables Reutilizables
Esterilidad No estéril
Resistencia Ninguno
Modelo Por debajo de la longitud de las caderas
N.º de bolsillos Ninguno
Certificaciones/conformidad EPI certificado Cat III Directiva 89/686/CEE, EN1149-1:1995 Ropa antiestática, con doble bolsa para zonas ISO 7 Grado C.