Learn More
KleenGuard™ Mono de protección contra líquidos y partículas A40
Descripción
- Cada bolsa de polietileno de los buzos de protección contra líquidos y partículas KleenGuard&trade
- Aprobado como equipo de complejo diseño (categoría 3). Ofrece protección a los niveles especificados para los tipos 5 y 6 según CEN
- Protección general antiestática de un único uso contra salpicaduras de productos químicos, líquidos a base de agua y partículas de polvo
- Adecuado para uso como protección contra partículas sólidas y contaminación de partículas radioactivas - EN1073-2
- Sin silicona, con bajo nivel de pelusa y tratamiento antiestático, según la norma EN 1149-5
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Trajes de protección de uso general |
| Tamaño | L |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polipropileno hilado |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Mostrar más |