Learn More
STEMCELL Technologies A 83-01
Beschreibung
- A 83-01 is a potent inhibitor of activin receptor-like kinase (ALK) including ALK5 (type I transforming growth factor-β receptor), ALK4 (type IB activin receptor), and ALK7 (type I NODAL receptor) with IC50 = 12, 45, and 7.5 nM, respectively (Tojo et al.)
- Facilitates the conversion of epiblast stem cells to the naїve pluripotent state (Zhou et al.; Li et al.)
- In combination with PD0325901, enables OCT4-mediated reprogramming (Zhu et al.)
- Inhibits mesoderm and endoderm specification (Zhang et al.)
- Disrupts epithelial to mesenchymal transition through inhibition of the SMAD signaling pathway (Tojo et al.)
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 909910-43-6 |
| Quantity | 10 mg |
| Molecular Formula | C25H19N5S |
| Purity | ≥95% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?