Learn More
Tygon Tubos para alimentos y bebidas A-60-F
Código de producto. 30054026 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1,9 cm (1 x 16 in)
1,9 cm (1 x 4 in)
1,9 cm (1 x 8 in)
1,9 cm (3 x 16 in)
1,9 cm (5 x 8 in)
1/2 in
3/4 in.
3/8 in
5/16 in
Diámetro exterior (imperial):
(7/16 in)
1 in
1,9 cm (1 x 4 in)
1,9 cm (3 x 16 in)
1,9 cm (3 x 4 in)
1,9 cm (5 x 8 in)
1,9 cm (7 x 8 in)
1/2 in
3/8 in
5/16 in
Tamaño de la unidad:
15 metros
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) unitSize
30054026 1,9 cm (1 x 8 in) 1,9 cm (1 x 4 in) 15 metros
30054225 3/4 in. 1 in 15 metros
30053016 1,9 cm (1 x 16 in) 1,9 cm (3 x 16 in) 15 metros
30053860 3/8 in 1/2 in 15 metros
30054200 1,9 cm (1 x 4 in) 1/2 in 15 metros
30053894 1/2 in 1,9 cm (3 x 4 in) 15 metros
30052992 1,9 cm (5 x 8 in) 1,9 cm (7 x 8 in) 15 metros
30053845 3/8 in 1,9 cm (5 x 8 in) 15 metros
30054307 1,9 cm (1 x 4 in) 3/8 in 15 metros
30052961 5/16 in (7/16 in) 15 metros
30053758 1,9 cm (3 x 16 in) 5/16 in 15 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 30054026 Proveedor Tygon N.º de proveedor 5010600
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Soporta un amplio rango de temperaturas de -60 °C a 135 °C (-75 °F a 275 °F)
Ideal para aplicaciones de uso general, de laboratorio y de un solo uso. Soporte técnico de aplicaciones gratuito disponible para ayudarle con la selección de tubos. Excelente resistencia a la fatiga —por flexión, ideal para uso en bombas peristálticas. Limpieza con vapor en el lugar para eliminar el reemplazo frecuente de tubos. Químicamente compatible con una variedad de soluciones de limpieza.
Spécification
Certificaciones/conformidad 3 A;FDA;NSF-51
Diámetro interior (imperial) 1,9 cm (1 x 8 in)
Material Tygon A-60-G
Diámetro exterior (imperial) 1,9 cm (1 x 4 in)
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.