Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales de rosca corta de 9 mm, vidrio transparente, 1,5 ml, tapón de rosca de PP, orificio central, septo de caucho rojo/PTFE
Código de producto. 12306202 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Marking Spot:
No
Sí
Material:
Vidrio
Vidrio hidrolítico (clase I)
Tamaño de la unidad:
1 set
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Marking Spot Material Tamaño de la unidad
12306202 No Vidrio paquete de 100
11505934 No Vidrio hidrolítico (clase I) paquete de 100
15186425 Sí Vidrio 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12306202
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Incluye 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados.
  • ND9
  • 9 mm
  • Vidrio
  • Transparente
  • 1,5 ml
  • Tapón de rosca
  • Orificio central (6 mm)
  • Polipropileno
  • Caucho rojo/PTFE
  • 1,0mm de espesor
  • Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Azul
Material (revestimiento) Caucho rojo/PTFE
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) < 1,85/ml
N.° por paquete 100
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón 9-425
Marking Spot No
Altura (métrico) 32 mm