Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales de rosca corta de 9 mm, boca ancha
Código de producto. 16368367 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color del tapón:
Azul
Transparente
Material (revestimiento):
Silicona beige/PTFE blanco
Silicona blanca/PTFE azul
Silicona blanca/PTFE rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color del tapón Material (revestimiento) unitSize
16368367 Transparente Silicona blanca/PTFE rojo paquete de 100
11595924 Azul Silicona beige/PTFE blanco paquete de 100
11585924 Azul Silicona blanca/PTFE azul paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16368367
Desde productos químicos hasta cromatografía
Usar código promocional 27991
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados.
  • ND9
  • 9 mm
  • Vidrio
  • Ámbar
  • Con etiqueta
  • 1,5 ml
  • Tapón de rosca
  • Orificio central (6 mm)
  • Polipropileno
  • PTFE/silicona
  • 1,0mm de espesor
  • Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Transparente
Material (revestimiento) Silicona blanca/PTFE rojo
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Vidrio
Precortados Sí
Volumen (métrico) < 1,85/ml
N.° por paquete 100
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón 9-425
Marking Spot Sí
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Vidrio hidrolítico (clase I)