Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales de rosca corta de 9 mm, boca ancha
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Azul |
| Material (revestimiento) | Silicona blanca/PTFE azul |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
| Material | Vidrio |
| Precortados | Sí |
| Volumen (métrico) | < 1,85/ml |
| N.° por paquete | 100 |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Mostrar más |