Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales de rosca corta de 9 mm
Código de producto. 12980881 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
12980881 Ámbar paquete de 100
1 options
Código de producto. 12980881
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Incluye 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados.
  • ND9
  • 9mm
  • Vidrio
  • Ámbar
  • Con etiqueta
  • 1,5 mL
  • Tapón de rosca
  • Orificio central (6 mm)
  • Polipropileno
  • PTFE/silicona
  • 1,0 mm de espesor
  • Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Azul
Material (revestimiento) Silicona/PTFE
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) < 1,85/ml
N.° por paquete 100
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón 9-425
Marking Spot Sí
Altura (métrico) 32 mm