Learn More
Fisherbrand™ Vial TPX de rosca corta de 9 mm con microinserto de vidrio integrado
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Descripción | TopSert |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
| Material | TPX |
| Volumen (métrico) | < 0,36/ml |
| Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
| Estilo de cuello | Rosca corta |
| Tipo de empaquetado | Caja de polipropileno |
| Modelo | Inserto cónico integrado |
| Volumen residual (métrico) | < 1 μl |
| Mostrar más |