Learn More
Fisherbrand™ Vial TPX de rosca corta de 9 mm con microinserto de vidrio integrado
Código de producto. 11515924 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
11515924 Ámbar paquete de 100
11871653 Transparente paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11515924
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Compatibilidad universal con casi todos los muestreadores automáticos
  • Compatibilidad universal con casi todos los muestreadores automáticos; por ello, es posible racionalizar otros viales de 1,5 ml, como los viales de cuello para encapsular de 11 mm, así como los viales de cuello de rosca 8-425 y 10-425
  • Hay disponibles viales con microinserto integrado en vidrio ámbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción TopSert
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material TPX
Volumen (métrico) < 0,36/ml
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Estilo de cuello Rosca corta
Tipo de empaquetado CleanPack, caja de polipropileno
Modelo Inserto cónico integrado
Volumen residual (métrico) < 1 μl
Volumen de trabajo (métrico) 0,2 mL
Estilo de la base Fondo plano
Cantidad 100
Tamaño del tapón ND9
Marking Spot No
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Vial para muestreador automático