Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca corta de 9 mm, transparente, tapón MS, zona de penetración reducida
Código de producto. 11894820 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
9 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) unitSize
11894820 9 mm paquete de 1000
1 options
Código de producto. 11894820
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
  • Eliminación del paso a presión de los septos
  • Mejora de la capacidad de sellado
  • Mejoría en la compatibilidad con muestreadores automáticos
  • Flexibilidad a la hora de seleccionar el mejor septo para su instrumento y aplicaciones
  • Ergonomía mejorada, textura agradable y estrías distribuidas de forma regular para facilitar la manipulación
  • Se abren y cierran fácilmente con solo una vuelta
  • Los tapones y septos ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
  • Los cierres tienen el perfil de un tapón de rosca o a presión para ser compatibles con muestreadores automáticos robóticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tapón de rosca corta
Diámetro exterior (imperial) 9 mm
Septo 100
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Tipo de producto Tapón de rosca