Learn More
Fisherbrand™ Vial de plástico de rosca corta de 9 mm, boca ancha, fondo plano
Código de producto. 11851673 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,4 ml
< 0,87/ml
Color:
Transparente
Ámbar
Modelo:
Cilindro interior
Cono interior
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color Modelo Tamaño de la unidad
11851673 0,4 ml Ámbar Cono interior 1000 PCS
11824940 < 0,87/ml Transparente Cilindro interior paquete de 1000
11707597 0,4 ml Transparente Cono interior 1000 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11851673
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Compatibilidad universal con casi todos los muestreadores automáticos.
  • Compatibilidad universal con casi todos los muestreadores automáticos; por ello, es posible racionalizar otros viales de 1,5 ml, como los viales de cuello para encapsular de 11 mm, así como los viales de cuello de rosca 8-425 y 10-425
  • Hay disponibles viales con microinserto integrado en vidrio ámbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Microvial
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Polipropileno
Volumen (métrico) 0,4 ml
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Estilo de cuello Rosca corta
Tipo de empaquetado Bolsa de polietileno
Modelo Cono interior
Volumen residual (métrico) <4 μL
Volumen de trabajo (métrico) 0,25 ml
Estilo de la base Fondo plano
Cantidad 1000
Tamaño del tapón ND9
Marking Spot No
Altura (métrico) 32 mm