Learn More
Fisherbrand™ Vial de plástico de rosca corta de 9 mm, boca ancha, fondo plano
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Descripción | Microvial |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
| Material | Polipropileno |
| Volumen (métrico) | < 0,87/ml |
| Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
| Estilo de cuello | Rosca corta |
| Tipo de empaquetado | Bolsa de polietileno |
| Modelo | Cilindro interior |
| Volumen residual (métrico) | <80 μl |
| Mostrar más |