Learn More
Fisherbrand™ Vial de plástico de rosca TPX corta de 9 mm, boca ancha, fondo plano
Compatibilidad universal con casi todos los muestreadores automáticos.
Marca: Fisherbrand™
324.90 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.13000kg
Descripción
- Compatibilidad universal con casi todos los muestreadores automáticos; por ello, es posible racionalizar otros viales de 1,5 ml, como los viales de cuello para encapsular de 11 mm, así como los viales de cuello de rosca de 8 a 425 y de 10 a 425
- Hay disponibles viales con microinserto integrado en vidrio ámbar
Especificaciones
Microvial | |
11,6 mm | |
0,4 ml | |
Rosca corta | |
Cono interior | |
0,25 ml | |
32 mm | |
ND9 |
Transparente | |
TPX | |
GC, HPLC | |
Bolsa de polietileno | |
<4 μl | |
Fondo plano | |
100 | |
No |