Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca corta de PP de 9 mm, amarillo, orificio central, septum montado
Código de producto. 11884840 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Azul, Blanco, Amarillo
Beige, Rojo-naranja, Amarillo
Rojo, Blanco, Amarillo
Rojo-naranja, Transparente, Amarillo
Precortados:
No
Sí
Material (revestimiento):
Caucho natural/TEF
Caucho rojo/PTFE
PTFE virgen
Silicona/PTFE
Grosor (métrico):
0,2 mm
1 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Precortados Material (revestimiento) Grosor (métrico) unitSize
11884840 Azul, Blanco, Amarillo Sí Silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000
16318357 Azul No PTFE virgen 0,2 mm paquete de 1000
11844840 Rojo-naranja, Transparente, Amarillo No Caucho natural/TEF 1 mm paquete de 1000
11854850 Beige, Rojo-naranja, Amarillo No Caucho rojo/PTFE 1 mm paquete de 1000
11834840 Rojo, Blanco, Amarillo No Silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000
11824840 Rojo, Blanco, Amarillo No Silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11884840
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
  • Eliminación del paso a presión de los septos
  • Mejora de la capacidad de sellado
  • Mejoría en la compatibilidad con muestreadores automáticos
  • Flexibilidad a la hora de seleccionar el mejor septo para su instrumento y aplicaciones
  • Ergonomía mejorada, textura agradable y estrías distribuidas de forma regular para facilitar la manipulación
  • Se abren y cierran fácilmente con solo una vuelta
  • Los tapones y septos ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
  • Los cierres tienen el perfil de un tapón de rosca o a presión para ser compatibles con muestreadores automáticos robóticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tapón de rosca corta
Material (revestimiento) Silicona/PTFE
Diámetro de la abertura (métrico) 6 mm
Color Azul, Blanco, Amarillo
Diámetro exterior (imperial) 9 mm
Material Polipropileno
Precortados Sí
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Cantidad 100
Grosor (métrico) 1 mm
Tipo de producto Tapón de rosca