Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca corta de PP de 9 mm, rosa, orificio central, septo montado
Código de producto. 13409569 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul, Blanco, Rosa
Beige, Rojo-naranja, Rosa
Rojo, Blanco, Rosa
Rojo-naranja, Transparente, Rosa
Material (revestimiento):
Caucho natural/TEF
Caucho rojo/PTFE
Silicona/PTFE
Grosor (métrico):
1 mm
1 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material (revestimiento) Grosor (métrico) Tamaño de la unidad
13409569 Azul, Blanco, Rosa Silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000
12612475 Rojo, Blanco, Rosa Silicona/PTFE 1 mm paquete de 100
12616575 Rojo-naranja, Transparente, Rosa Caucho natural/TEF 1 mm paquete de 1000
12626575 Beige, Rojo-naranja, Rosa Caucho rojo/PTFE 1 mm paquete de 1000
13419569 Rojo, Blanco, Rosa Silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 13409569
Grandes ahorros para una mejor separación
Usar código promocional 27992
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
  • Eliminación del paso a presión de los septos
  • Mejora de la capacidad de sellado
  • Mejoría en la compatibilidad con muestreadores automáticos
  • Flexibilidad a la hora de seleccionar el mejor septo para su instrumento y aplicaciones
  • Ergonomía mejorada, textura agradable y estrías distribuidas de forma regular para facilitar la manipulación
  • Se abren y cierran fácilmente con solo una vuelta
  • Los tapones y septos ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
  • Los cierres tienen el perfil de un tapón de rosca o a presión para ser compatibles con muestreadores automáticos robóticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tapón de rosca corta
Material (revestimiento) Silicona/PTFE
Color Azul, Blanco, Rosa
Diámetro exterior (imperial) 9 mm
Material Polipropileno
Precortados Sí
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Grosor (métrico) 1 mm
Tipo de producto Tapón de rosca