Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca corta de PP de 9 mm, azul, orificio central, septum montado
Código de producto. 11834830 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Azul, Beige, Rojo-naranja
Azul, Blanco
Azul, Rojo, Blanco
Azul, Rojo-naranja, Transparente
Rojo, Blanco, Azul
Precortados:
No
Sí
Material (revestimiento):
Aluminio
Caucho natural/TEF
Caucho rojo/PTFE
PTFE virgen
PTFE/silicona
PTFE/silicona/PTFE
Silicona/PTFE
Grosor (métrico):
0,06 mm
0,2 mm
1 mm
1 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Precortados Material (revestimiento) Grosor (métrico) unitSize
11834830 Azul No PTFE virgen 0,2 mm paquete de 1000
11722438 Azul, Rojo-naranja, Transparente No Caucho natural/TEF 1 mm paquete de 1000
11787567 Azul, Rojo, Blanco No Silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000
11797567 Azul, Blanco Sí PTFE/silicona 1 mm paquete de 1000
11863021 Azul, Beige, Rojo-naranja No Caucho rojo/PTFE 1 mm paquete de 1000
11732438 Rojo, Blanco, Azul No PTFE/silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000
11864850 Rojo, Blanco, Azul Sí Silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000
16328357 Azul No Aluminio 0,06 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11834830
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
  • Eliminación del paso a presión de los septos
  • Mejora de la capacidad de sellado
  • Mejoría en la compatibilidad con muestreadores automáticos
  • Flexibilidad a la hora de seleccionar el mejor septo para su instrumento y aplicaciones
  • Ergonomía mejorada, textura agradable y estrías distribuidas de forma regular para facilitar la manipulación
  • Se abren y cierran fácilmente con solo una vuelta
  • Los tapones y septos ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
  • Los cierres tienen el perfil de un tapón de rosca o a presión para ser compatibles con muestreadores automáticos robóticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tapón de rosca corta
Material (revestimiento) PTFE virgen
Diámetro de la abertura (métrico) 6 mm
Color Azul
Diámetro exterior (imperial) 9 mm
Material Polipropileno
Precortados No
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Cantidad 1000
Grosor (métrico) 0,2 mm
Tipo de producto Tapón de rosca